Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Beta-defensin 4A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Beta-defensin 4A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5927-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15978729
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001192195.1
Beta-defensin 4A Protein
Research Use Only
DEFB4A
Recombinant Protein
E. coli
GIGDPVTCLK SGAICHPVFC PRRYKQIGTC GLPGTKCCKK P
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
100289462
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol