Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Beta-defensin 124 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Beta-defensin 124, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7883-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051371
  • 1855.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
21-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001032589.1
Beta-defensin 124 Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
245937
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
DEFB124
Recombinant Protein
E. coli
EFKRCWKGQG ACQTYCTRQE TYMHLCPDAS LCCLSYALKP PPVPKHEYE