Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Beta Defensin 103AB Protein
A DNA sequence encoding the Human Beta Defensin 103AB, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001075020.1
ID de gen (Entrez) 414325
Nombre Beta Defensin 103AB Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15943838
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10431-EC-5UG
5 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15923838
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10431-EC-20UG
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15913838
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10431-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15933838
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10431-EC-250UG
250 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001075020.1
Beta Defensin 103AB Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
GIINTLQKYY CRVRGGRCAV LSCLPKEEQI GKCSTRGRKC CRRKK
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
414325
Research Use Only
DEFB103AB
The ED50 as determined by anti-microbial activity against E.coli. is less than 30 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 33.3 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 130 mM NaCl, lyophilized