Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Beta-crystallin S Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Beta-crystallin S, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5872-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15908359
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_060011.1
Beta-crystallin S Protein
Research Use Only
CRYGS
Recombinant Protein
E. coli
SKTGTKITFY EDKNFQGRRY DCDCDCADFH TYLSRCNSIK VEGGTWAVYE RPNFAGYMYI LPQGEYPEYQ RWMGLNDRLS SCRAVHLPSG GQYKIQIFEK GDFSGQMYET TEDCPSIMEQ FHMREIHSCK VLEGVWIFYE LPNYRGRQYL LDKKEYRKPI DWGAASPAVQ SFRRIVE
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1427
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol