missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human beta-Catenin / CTNNB1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) beta-Catenin / CTNNB1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8311-ec-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16053941

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

NP_001091679.1
beta-Catenin / CTNNB1 Protein
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
1499
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CTNNB1
Recombinant Protein
E. coli
ATQADLMELD MAMEPDRKAA VSHWQQQSYL DSGIHSGATT TAPSLSGKGN PEEEDVDTSQ VLYEWEQGFS QSFTQEQVAD IDGQYAMTRA QRVRAAMFPE TLDEGMQIPS TQFDAAHPTN VQRLAEPSQM LKHAVVNLIN YQDDAELATR AIPELTKLLN DEDQVVVNKA AVMVHQLSKK EASRHAIMRS PQMVSAIVRT MQNTNDVETA RCTAGTLHNL SHHREGLLAI FKSGGIPALV KMLGSPVDSV LFYAITTLHN LLLHQEGAKM AVRLAGGLQK MVALLNKTNV KFLAITTDCL QILAYGNQES KLIILASGGP QALVNIMRTY TYEKLLWTTS RVLKVLSVCS SNKPAIVEAG GMQALGLHLT DPSQRLVQNC LWTLRNLSDA ATKQEGMEGL LGTLVQLLGS DDINVVTCAA GILSNLTCNN YKNKMMVCQV GGIEALVRTV LRAGDREDIT EPAICALRHL TSRHQEAEMA QNAVRLHYGL PVVVKLLHPP SHWPLIKATV GLIRNLALCP ANHAPLREQG AIPRLVQLLV RAHQDTQRRT SMGGTQQQFV EGVRMEEIVE GCTGALHILA RDVHNRIVIR GLNTIPLFVQ LLYSPIENIQ RVAAGVLCEL AQDKEAAEAI EAEGATAPLT ELLHSRNEGV ATYAAAVLFR MSEDKPQDYK KRLSVELTSS LFRTEPMAWN ETADLGLDIG AQGEPLGYRQ DDPSYRSFHS GGYGQDALGM DPMMEHEMGG HHPGADYPVD GLPDLGHAQD LMDGLPPGDS NQLAWFDTDL
Videos
Documentos