Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Beta-1,4-galactosyltransferase 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Beta-1,4-galactosyltransferase 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8332-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054061
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001186802.1
Beta-1,4-galactosyltransferase 3 Protein
Research Use Only
B4GALT3
Recombinant Protein
E. coli
LSALFGRDQG PTFDYSHPRD VYSNLSHLPG APGGPPAPQG LPYCPERSPL LVGPVSVSFS PVPSLAEIVE RNPRVEPGGR YRPAGCEPRS RTAIIVPHRA REHHLRLLLY HLHPFLQRQQ LAYGIYVIHQ AGNGTFNRAK LLNVGVREAL RDEEWDCLFL HDVDLLPEND HNLYVCDPRG PRHVAVAMNK FGYSLPYPQY FGGVSALTPD QYLKMNGFPN EYWGWGGEDD DIATRVRLAG MKISRPPTSV GHYKMVKHRG DKGNEENPHR FDLLVRTQNS WTQDGMNSLT YQLLARELGP LYTNITADIG TDPRGPRAPS GPRYPPGSSQ AFRQEMLQRR PPARPGPLST ANHTALRGSH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8703
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol