missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BEST1 Protein
A cDNA sequence encoding the BEST1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | BEST1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15956318
|
enQuireBio™
QP11154-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946318
|
enQuireBio™
QP11154-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936318
|
enQuireBio™
QP11154-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
BEST1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The BEST1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEQLINPF GEDDDDFETN WIVDRNLQVS LLAVDEMHQD LPRMEPDMYW NKPEPQPPYT AASAQFRRAS FMGSTFNISL NKEEMEFQPN QEDEEDAHAG IIGRFLGLQS HDHHPPRANS RTKLLWPKRE SLLHEGLPKN HKAAKQNVRG QEDNKAWKLK AVDAFKSAPL YQRPGYYSAP QTPLSPTPMF FPLEPSAPSK LHSVTGIDTK DKSLKTVSSG AKKSFELLSE SDGALMEHPE VSQVRRKTVE FNLTDMPEIP ENHLKEPLEQ SPTNIHTTLK DHMDPYWALE NRDEAHS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |