missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human BEN domain-containing protein 1

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BEN domain-containing protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7716-ec-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16050371

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001073919.1
BEN domain-containing protein 1
Research Use Only
BEND3
Recombinant Protein
E. coli
CLPQLNDFFS RFWAQREMED SQPSGQVASF FEAEQVDPGH FLDNKDQEEA LSLDRSSTIA SDHVVDTQDL TEFLDEASSP GEFAVFLLHR LFPELFDHRK LGEQYSCYGD GGKQELDPQR LQIIRNYTEI YFPD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
57673
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales