Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BDNF Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BDNF Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5714-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917219
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001137277.1
BDNF Protein
Research Use Only
BDNF
Recombinant Protein
E. coli
HSDPARRGEL SVCDSISEWV TAADKKTAVD MSGGTVTVLE KVPVSKGQLK QYFYETKCNP MGYTKEGCRG IDKRHWNSQC RTTQSYVRAL TMDSKKRIGW RFIRIDTSCV CTLTIKRGR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
627
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol