Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BDH2 Protein
A cDNA sequence encoding the BDH2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 56898 |
---|---|
Nombre | BDH2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | BDH2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936308
|
enQuireBio™
QP11150-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926308
|
enQuireBio™
QP11150-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916308
|
enQuireBio™
QP11150-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
56898 | |
Research Use Only | |
BDH2 | |
Human | |
His | |
The BDH2 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
BDH2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGRLDGKVII LTAAAQGIGQ AAALAFAREG AKVIATDINE SKLQELEKYP GIQTRVLDVT KKKQIDQFAN EVERLDVLFN VAGFVHHGTV LDCEEKDWDF SMNLNVRSMY LMIKAFLPKM LAQKSGNIIN MSSVASSVKG VVNRCVYSTT KAAVIGLTKS VAADFIQQGI RCNCVCPGTV DTPSLQERIQ ARGNPEEARN DFLKRQKTGR FATAEEIAML CVYLASDESA YVTGNPVIID GGWSL | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |