Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCL7C Protein
A cDNA sequence encoding the BCL7C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre BCL7C Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15946298
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11147-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15926298
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11147-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15936298
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11147-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
BCL7C Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
BCL7C protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGRTVR AETRSRAKDD IKKVMATIEK VRRWEKRWVT VGDTSLRIFK WVPVVDPQEE ERRRAGGGAE RSRGRERRGR GASPRGGGPL ILLDLNDENS NQSFHSEGSL QKGTEPSPGG TPQPSRPVSP AGPPEGVPEE AQPPRLGQER DPGGITAGST DEPPMLTKEE PVPELLEAEA PEAYPVFEPV PPVPEAAQGD TEDSEGAPPL KRICPNAPDP
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.