Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCL2L1 / Bcl-XL Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BCL2L1 / Bcl-XL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5711-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917199
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001182.1
BCL2L1 / Bcl-XL Protein
Research Use Only
BCL2L1
Recombinant Protein
E. coli
MSQSNRELVV DFLSYKLSQK GYSWSQFSDV EENRTEAPEG TESEMETPSA INGNPSWHLA DSPAVNGATG HSSSLDAREV IPMAAVKQAL REAGDEFELR YRRAFSDLTS QLHITPGTAY QSFEQVVNEL FRDGVNWGRI VAFFSFGGAL CVESVDKEMQ VLVSRIAAWM ATYLNDHLEP WIQENGGWDT FVELYGNNAA AESRKGQER
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
598
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol