missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Bcl 2 (minus BH3 domain) Protein

A cDNA sequence encoding the Bcl 2 (minus BH3 domain) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP10493-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15914038

  • 505.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Bcl 2 (minus BH3 domain) Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
DPBS pH 7.4.
100 μg
Untested
Yellow fever virus
His
>95% as determined by SDS-PAGE.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales