Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bcl 2 (minus BH1 domain) Protein
A cDNA sequence encoding the Bcl 2 (minus BH1 domain) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marca:  enQuireBio™ QP10491-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15914028
  • 541.00€ / 100 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
Bcl 2 (minus BH1 domain) Protein
100 μg
Untested
Usutu virus
His
>95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
DPBS pH 7.4.
Videos