Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bcl-2-like protein 15 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Bcl-2-like protein 15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7698-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16050271
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001010922.1
Bcl-2-like protein 15 Protein
Research Use Only
BCL2L15
Recombinant Protein
E. coli
MKSSQTFEEQ TECIVNTLLM DFLSPTLQVA SRNLCCVDEV DSGEPCSFDV AIIAGRLRML GDQFNGELEA SAKNVIAETI KGQTGAILQN TVESLSKTWC AQDSSLAYER AFLAVSVKLL EYMAHIAPEV VGQVAIPMTG MINGNQAIRE FIQGQGGWEN LES
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
440603
50 μg
Not determined.
Full Length of BC127719
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol