missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Bcl 2 (1-206 a. a. ) Protein

A cDNA sequence encoding the Bcl 2 (1-206 a. a. ) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 7270.00€

Especificaciones

Nombre Bcl 2 (1-206 a. a. ) Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15904028
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10490-HIS-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15984018
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP10490-HIS-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15994018
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP10490-HIS-1MG
1 mg
7270.00€
1 miligramo
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Description

Description

Specifications

Specifications

Bcl 2 (1-206 a. a. ) Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The protein contains 10mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM EDTA and 250mM NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MANUAL
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates