Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCAT2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BCAT2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001158245.1
ID de gen (Entrez) 587
Nombre BCAT2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15967159
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5707-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15987159
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5707-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15977159
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5707-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15997159
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5707-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15907169
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5707-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15917169
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5707-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001158245.1
BCAT2 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
587
Research Use Only
BCAT2
Recombinant Protein
E. coli
ASSSFKAADL QLEMTQKPHK KPGPGEPLVF GKTFTDHMLM VEWNDKGWGQ PRIQPFQNLT LHPASSSLHY SLQLFEGMKA FKGKDQQVRL FRPWLNMDRM LRSAMRLCLP SFDKLELLEC IRRLIEVDKD WVPDAAGTSL YVRPVLIGNE PSLGVSQPTR ALLFVILCPV GAYFPGGSVT PVSLLADPAF IRAWVGGVGN YKLGGNYGPT VLVQQEALKR GCEQVLWLYG PDHQLTEVGT MNIFVYWTHE DGVLELVTPP LNGVILPGVV RQSLLDMAQT WGEFRVVERT ITMKQLLRAL EEGRVREVFG SGTACQVCPV HRILYKDRNL HIPTMENGPE LILRFQKELK EIQYGIRAHE WMFPV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.