Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCAT2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BCAT2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5707-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917169
  • 253.00€ / 50 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_001158245.1
BCAT2 Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
587
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
BCAT2
Recombinant Protein
E. coli
ASSSFKAADL QLEMTQKPHK KPGPGEPLVF GKTFTDHMLM VEWNDKGWGQ PRIQPFQNLT LHPASSSLHY SLQLFEGMKA FKGKDQQVRL FRPWLNMDRM LRSAMRLCLP SFDKLELLEC IRRLIEVDKD WVPDAAGTSL YVRPVLIGNE PSLGVSQPTR ALLFVILCPV GAYFPGGSVT PVSLLADPAF IRAWVGGVGN YKLGGNYGPT VLVQQEALKR GCEQVLWLYG PDHQLTEVGT MNIFVYWTHE DGVLELVTPP LNGVILPGVV RQSLLDMAQT WGEFRVVERT ITMKQLLRAL EEGRVREVFG SGTACQVCPV HRILYKDRNL HIPTMENGPE LILRFQKELK EIQYGIRAHE WMFPV
Videos