Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCAT1 Protein
A cDNA sequence encoding the BCAT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | BCAT1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15946258
|
enQuireBio™
QP11134-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936258
|
enQuireBio™
QP11134-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926258
|
enQuireBio™
QP11134-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
BCAT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The BCAT1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKDCSNG CSAECTGEGG SKEVVGTFKA KDLIVTPATI LKEKPDPNNL VFGTVFTDHM LTVEWSSEFG WEKPHIKPLQ NLSLHPGSSA LHYAVELFEG LKAFRGVDNK IRLFQPNLNM DRMYRSAVRA TLPVFDKEEL LECIQQLVKL DQEWVPYSTS ASLYIRPTFI GTEPSLGVKK PTKALLFVLL SPVGPYFSSG TFNPVSLWAN PKYVRAWKGG TGDCKMGGNY GSSLFAQCEA VDNGCQQVLW LYGEDHQITE VGTMNLFLYW INEDGEEELA TPPLDGIILP GVTRRCILDL AHQWGEFKVS ERYLTMDDLT TALEGNRVRE MFGSGTACVV CPVSDILYKG ETIHIPTMEN GPKLASRILS KLTDIQYGRE ESDWTIVLS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |