Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BASP1 Protein
A cDNA sequence encoding the BASP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 10409 |
---|---|
Nombre | BASP1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | BASP1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936238
|
enQuireBio™
QP11127-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926238
|
enQuireBio™
QP11127-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916238
|
enQuireBio™
QP11127-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
10409 | |
Research Use Only | |
BASP1 | |
Human | |
His | |
The BASP1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl and 20% glycerol. |
BASP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGGKLSK KKKGYNVNDE KAKEKDKKAE GAATEEEGTP KESEPQAAAE PAEAKEGKEK PDQDAEGKAE EKEGEKDAAA AKEEAPKAEP EKTEGAAEAK AEPPKAPEQE QAAPGPAAGG EAPKAAEAAA APAESAAPAA GEEPSKEEGE PKKTEAPAAP AAQETKSDGA PASDSKPGSS EAAPSSKETP AATEAPSSTP KAQGPAASAE EPKPVEAPAA NSDQTVTVKE | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |