Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BAG3 Protein
A cDNA sequence encoding the BAG3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | BAG3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15976228
|
enQuireBio™
QP11125-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15956228
|
enQuireBio™
QP11125-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15966228
|
enQuireBio™
QP11125-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
BAG3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The BAG3 protein contains 20mM Tris buffer pH 8.0, 1mM EDTA, 10% glycerol and 0.1mM PMSF. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSAATHSPMM QVASGNGDRD PLPPGWEIKI DPQTGWPFFV DHNSRTTTWN DPRVPSEGPK ETPSSANGPS REGSRLPPAR EGHPVYPQLR PGYIPIPVLH EGAENRQVHP FHVYPQPGMQ RFRTEAAAAA PQRSQSPLRG MPETTQPDKQ CGQVAAAAAA QPPASHGPER SQSPAASDCS SSSSSASLPS SGRSSLGSHQ LPRGYISIPV IHEQNVTRPA AQPSFHQAQK THYPAQQGEY QTHQPVYHKI QGDDWEPRPL RAASPFRSSV QGASSREGSP ARSSTPLHSP SPIRVHTVVD RPQQPMTHRE TAPVSQPENK PESKPGPVGP ELPPGHIPIQ VIRKEVDSKP VSQKPPPPSE KVEVKVPPAP VPCPPPSPGP SAVPSSPKSV ATEERAAPST APAEATPPKP GEAEAPPKHP GVLKVEAILE KVQGLEQAVD NFEGKKTDKK YLMIEEYLTK ELLALDSVDP EGRADVRQAR RDGVRKVQTI LEKLEQKAID VPGQVQVYEL QPSNLEADQP LQAIMEMGAV AADKGKKNAG NAEDPHTETQ QPEATAAATS NPSSMTDTPG NPAAP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |