Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BAG1 Protein
A cDNA sequence encoding the BAG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Nombre BAG1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15946228
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11124-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15936228
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11124-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15926228
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11124-1MG
1 mg
3420.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
BAG1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
BAG1 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 7.5, 0.1M NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MNRSQEVTRD EESTRSEEVT REEMAAAGLT VTVTHSNEKH DLHVTSQQGS SEPVVQDLAQ VVEEVIGVPQ SFQKLIFKGK SLKEMETPLS ALGIQDGCRV MLIGKKNSPQ EEVELKKLKH LEKSVEKIAD QLEELNKELT GIQQGFLPKD LQAEALCKLD RRVKATIEQF MKILEEIDTL ILPENFKDSR LKRKGLVKKV QAFLAECDTV EQNICQETER LQSTNFALAE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.