missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human BAG family molecular chaperone regulator 2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BAG family molecular chaperone regulator 2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5703-ec-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15937129

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_004273.1
BAG family molecular chaperone regulator 2 Protein
Research Use Only
BAG2
Recombinant Protein
E. coli
AQAKINAKAN EGRFCRSSSM ADRSSRLLES LDQLELRVEA LREAATAVEQ EKEILLEMIH SIQNSQDMRQ ISDGEREELN LTANRLMGRT LTVEVSVETI RNPQQQESLK HATRIIDEVV NKFLDDLGNA KSHLMSLYSA CSSEVPHGPV DQKFQSIVIG CALEDQKKIK RRLETLLRNI ENSDKAIKLL EHSKGAGSKT LQQNAESRFN
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
9532
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales