missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BAFFR / TNFRSF13C Protein
A DNA sequence encoding the Human BAFFR / TNFRSF13C, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 985.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_443177.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 115650 |
Nombre | BAFFR / TNFRSF13C Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15903608
|
enQuireBio™
QP10356-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923608
|
enQuireBio™
QP10356-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15993598
|
enQuireBio™
QP10356-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913608
|
enQuireBio™
QP10356-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_443177.1 | |
BAFFR / TNFRSF13C Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRRGPRSLRG RDAPAPTPCV PAECFDLLVR HCVACGLLRT PRPKPAGASS PAPRTALQPQ ESVGAGAGEA ALPLPG | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
115650 | |
Research Use Only | |
TNFRSF13C | |
The ED50 as determined by its ability to block BAFF induced mouse splenocyte survival is 1.0-5.0 ug/ml in the presence of 1.0 ug/ml of rHuBAFF. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 8.0, 500 mM NaCl, lyophilized |