missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human BAD Protein

A cDNA sequence encoding the BAD Protein was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

276.00€ - 745.00€

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 572
Nombre BAD Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen BAD
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15906228
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11123-2UG
2 μg
276.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15916228
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11123-5UG
5 μg
414.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15996218
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11123-10UG
10 μg
745.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

572
Research Use Only
BAD
Human
GST
BAD protein in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA, 20% Glycerol.
BAD Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MFQIPEFEPS EQEDSSSAER GLGPSPAGDG PSGSGKHHRQ APGLLWDASH QQEQPTSSSH HGGAGAVEIR SRHSSYPAGT EDDEGMGEEP SPFRGRSRSA PPNLWAAQRY GRELRRMSDE FVDSFKKGLP RPKSAGTATQ MRQSSSWTRV FQSWWDRNLG RGSSAPSQ
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications