Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BAALC Protein
A cDNA sequence encoding the BAALC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre BAALC Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15956218
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11121-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15936218
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11121-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15946218
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11121-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
BAALC Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The protein solution contains 20mM Tris buffer pH 8.0, 1mM DTT, 20% glycerol and 2mM EDTA.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGCGGSRADA IEPRYYESWT RETESTWLTY TDSDAPPSAA APDSGPEAGG LHSGMLEDGL PSNGVPRSTA PGGIPNPEKK TNCETQCPNP QSLSSGPLTQ KQNGLQTTEA KRDAKRMPAK EVTINVTDSI QQMDRSRRIT KNCVN
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.