Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human B7-H4 / B7S1 / B7x Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) B7-H4 / B7S1 / B7x, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8751-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056291
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001240778.1
B7-H4 / B7S1 / B7x Protein
Research Use Only
VTCN1
Recombinant Protein
E. coli
IIGFGISGRH SITVTTVASA GNIGEDGILS CTFEPDIKLS DIVIQWLKEG VLGLVHEFKE GKDELSEQDE MFRGRTAVFA DQVIVGNASL RLKNVQLTDA GTYKCYIITS KGKGNANLEY KTGAFSMPEV NVDYNASSET LRCEAPRWFP QPTVVWASQV DQGANFSEVS NTSFELNSEN VTMKVVSVLY NVTINNTYSC MIENDIAKAT GDIKVTESEI KRRSHLQLLN SKA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
79679
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol