Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human B-cell receptor-associated protein 31 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) B-cell receptor-associated protein 31, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001132913.1
ID de gen (Entrez) 10134
Nombre B-cell receptor-associated protein 31 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16084651
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8444-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
16004661
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8444-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
16094651
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8444-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16014661
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8444-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16024661
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8444-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16034661
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8444-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001132913.1
B-cell receptor-associated protein 31 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
10134
Research Use Only
BCAP31
Recombinant Protein
E. coli
SLQWTAVATF LYAEVFVVLL LCIPFISPKR WQKIFKSRLV ELLVSYGNTF FVVLIVILVL LVIDAVREIR KYDDVTEKVN LQNNPGAMEH FHMKLFRAQR NLYIAGFSLL LSFLLRRLVT LISQQATLLA SNEAFKKQAE SASEAAKKYM EENDQLKKGA AVDGGKLDVG NAEVKLEEEN RSLKADLQKL KDELASTKQK LEKAENQVLA MRKQSEGLTK EYDRLLEEHA KLQAAVDGPM DK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.