Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Autophagy-related protein 16-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Autophagy-related protein 16-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001177195.1
ID de gen (Entrez) 55054
Nombre Autophagy-related protein 16-1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16090451
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7727-YE-100UG
100 μg
645.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
16030461
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7727-YE-500UG
500 μg
1740.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
16000461
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7727-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16020461
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7727-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16040461
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7727-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16010461
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7727-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001177195.1
Autophagy-related protein 16-1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
55054
Research Use Only
ATG16L1
Recombinant Protein
Yeast
MSSGLRAADF PRWKRHISEQ LRRRDRLQRQ AFEEIILQYN KLLEKSDLHS VLAQKLQAEK HDVPNRHEIS PGHDGTWNDN QLQEMAQLRI KHQEELTELH KKRGELAQLV IDLNNQMQRK DREMQMNEAK IAECLQTISD LETECLDLRT KLCDLERANQ TLKDEYDALQ ITFTALEGKL RKTTEENQEL VTRWMAEKAQ EANRLNAENE KDSRRRQARL QKELAEAAKE PLPVEQDDDI EVIVDETSDH TEETSPVRAI SRAATKRLSQ PAGGLLDSIT NIFGRRSVSS FPVPQDNVDT HPGSGKEVRV PATALCVFDA HDGEVNAVQF SPGSRLLATG GMDRRVKLWE VFGEKCEFKG SLSGSNAGIT SIEFDSAGSY LLAASNDFAS RIWTVDDYRL RHTLTGHSGK VLSAKFLLDN ARIVSGSHDR TLKLWDLRSK VCIKTVFAGS SCNDIVCTEQ CVMSGHFDKK IRFWDIRSES IVREMELLGK ITALDLNPER TELLSCSRDD LLKVIDLRTN AIKQTFSAPG FKCGSDWTRV VFSPDGSYVA AGSAEGSLYI WSVLTGKVEK VLSKQHSSSI NAVAWSPSGS HVVSVDKGCK AVLWAQY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.