Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Atypical chemokine receptor 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Atypical chemokine receptor 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5898-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15928529
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_064707.1
Atypical chemokine receptor 3 Protein
Research Use Only
ACKR3
Recombinant Protein
E. coli
MDLHLFDYSE PGNFSDISWP CNSSDCIVVD TVMCPNMPNK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
57007
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol