missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ATXN3 Protein

A cDNA sequence encoding the ATXN3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 7875.00€

Especificaciones

Nombre ATXN3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15936178
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11110-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15916178
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11110-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15926178
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11110-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

ATXN3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The ATXN3 protein solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 2mM DTT, 50mM NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MESIFHEKQE GSLCAQHCLN NLLQGEYFSP VELSSIAHQL DEEERMRMAE GGVTSEDYRT FLQQPSGNMD DSGFFSIQVI SNALKVWGLELILFNSPEYQ RLRIDPINER SFICNYKEHW FTVRKLGKQW FNLNSLLTGP ELISDTYLAL FLAQLQQEGY SIFVVKGDLP DCEADQLLQM IRVQQMHRPK LIGEELAQLK EQRVHKTDLE RVLEANDGSG MLDEDEEDLQ RALALSRQEI DMEDEEADLR RAIQLSMQGS SRNISQDMTQ TSGTNLTSEE LRKRREAYFE KQQQKQQQQQ QQQQQQQQQQ QQQQGDLSGQ SSHPCERPAT SSGALGSDLG DAMSEEDMLQ AAVTMSLETV RNDLKTEGKK
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications