Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Atrial natriuretic peptide receptor 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Atrial natriuretic peptide receptor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Nombre Atrial natriuretic peptide receptor 2 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His-SUMO
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16043270 Ver documentos enQuireBio™
QP6432-EC-10UG
10 μg 160.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16083270 Ver documentos enQuireBio™
QP6432-EC-50UG
50 μg 234.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16033270 Ver documentos enQuireBio™
QP6432-EC-100UG
100 μg 406.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16063270 Ver documentos enQuireBio™
QP6432-EC-200UG
200 μg 675.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16073270 Ver documentos enQuireBio™
QP6432-EC-500UG
500 μg 1180.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16053270 Ver documentos enQuireBio™
QP6432-EC-1MG
1 mg 1855.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Atrial natriuretic peptide receptor 2 Protein
His-SUMO
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_003986.2
Recombinant Protein
E. coli
RNLTLAVVLP EHNLSYAWAW PRVGPAVALA VEALGRALPV DLRFVSSELE GACSEYLAPL SAVDLKLYHD PDLLLGPGCV YPAASVARFA SHWRLPLLTA GAVASGFSAK NDHYRTLVRT GPSAPKLGEF VVTLHGHFNW TARAALLYLD ARTDDRPHYF TIEGVFEALQ GSNLSVQHQV YAREPGGPEQ ATHFIRANGR IVYICGPLEM LHEILLQAQR ENLTNGDYVF FYLDVFGESL RAGPTRATGR PWQDNRTREQ AQALREAFQT VLVITYREPP NPEYQEFQNR LLIRAREDFG VELGPSLMNL IAGCFYDGIL LYAEVLNETI QEGGTREDGL RIVEKMQGRR YHGVTGLVVM DKNNDRETDF VLWAMGDLDS GDFQPAAHYS GAEKQIWWTG RPIPWVKGAP PSDNPPCAFD LDDPSCDKTP LSTLAI
4882
NPR2