Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Atrial natriuretic peptide receptor 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Atrial natriuretic peptide receptor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6432-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16083270
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003986.2
Atrial natriuretic peptide receptor 2 Protein
Research Use Only
NPR2
Recombinant Protein
E. coli
RNLTLAVVLP EHNLSYAWAW PRVGPAVALA VEALGRALPV DLRFVSSELE GACSEYLAPL SAVDLKLYHD PDLLLGPGCV YPAASVARFA SHWRLPLLTA GAVASGFSAK NDHYRTLVRT GPSAPKLGEF VVTLHGHFNW TARAALLYLD ARTDDRPHYF TIEGVFEALQ GSNLSVQHQV YAREPGGPEQ ATHFIRANGR IVYICGPLEM LHEILLQAQR ENLTNGDYVF FYLDVFGESL RAGPTRATGR PWQDNRTREQ AQALREAFQT VLVITYREPP NPEYQEFQNR LLIRAREDFG VELGPSLMNL IAGCFYDGIL LYAEVLNETI QEGGTREDGL RIVEKMQGRR YHGVTGLVVM DKNNDRETDF VLWAMGDLDS GDFQPAAHYS GAEKQIWWTG RPIPWVKGAP PSDNPPCAFD LDDPSCDKTP LSTLAI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4882
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol