Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Atrial natriuretic peptide receptor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Atrial natriuretic peptide receptor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000897.3
ID de gen (Entrez) 4881
Nombre Atrial natriuretic peptide receptor 1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16073260
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6431-YE-100UG
100 μg
645.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16013270
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6431-YE-500UG
500 μg
1740.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16083260
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6431-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16003270
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6431-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16023270
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6431-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16093260
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6431-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_000897.3
Atrial natriuretic peptide receptor 1 Protein
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
4881
Research Use Only
NPR1
Recombinant Protein
Yeast
GNLTVAVVLP LANTSYPWSW ARVGPAVELA LAQVKARPDL LPGWTVRTVL GSSENALGVC SDTAAPLAAV DLKWEHNPAV FLGPGCVYAA APVGRFTAHW RVPLLTAGAP ALGFGVKDEY ALTTRAGPSY AKLGDFVAAL HRRLGWERQA LMLYAYRPGD EEHCFFLVEG LFMRVRDRLN ITVDHLEFAE DDLSHYTRLL RTMPRKGRVI YICSSPDAFR TLMLLALEAG LCGEDYVFFH LDIFGQSLQG GQGPAPRRPW ERGDGQDVSA RQAFQAAKII TYKDPDNPEY LEFLKQLKHL AYEQFNFTME DGLVNTIPAS FHDGLLLYIQ AVTETLAHGG TVTDGENITQ RMWNRSFQGV TGYLKIDSSG DRETDFSLWD MDPENGAFRV VLNYNGTSQE LVAVSGRKLN WPLGYPPPDI PKCGFDNEDP ACNQDHLSTL E
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.