Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATPAF2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATPAF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5700-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937109
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_663729.1
ATPAF2 Protein
Research Use Only
ATPAF2
Recombinant Protein
E. coli
APPTERKRFY QNVSITQGEG GFEINLDHRK LKTPQAKLFT VPSEALAIAV ATEWDSQQDT IKYYTMHLTT LCNTSLDNPT QRNKDQLIRA AVKFLDTDTI CYRVEEPETL VELQRNEWDP IIEWAEKRYG VEISSSTSIM GPSIPAKTRE VLVSHLASYN TWALQGIEFV AAQLKSMVLT LGLIDLRLTV EQAVLLSRLE EEYQIQKWGN IEWAHDYELQ ELRARTAAGT LFIHLCSEST TVKHKLLKE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
91647
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol