Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP5D Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATP5D, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5695-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937079
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001001975.1
ATP5D Protein
Research Use Only
ATP5D
Recombinant Protein
Yeast
AEAAAAPAAA SGPNQMSFTF ASPTQVFFNG ANVRQVDVPT LTGAFGILAA HVPTLQVLRP GLVVVHAEDG TTSKYFVSSG SIAVNADSSV QLLAEEAVTL DMLDLGAAKA NLEKAQAELV GTADEATRAE IQIRIEANEA LVKALE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
513
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol