missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP2A2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATP2A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001672.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 488 |
Nombre | ATP2A2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15907039
|
enQuireBio™
QP5691-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927039
|
enQuireBio™
QP5691-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15917039
|
enQuireBio™
QP5691-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15937039
|
enQuireBio™
QP5691-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15947039
|
enQuireBio™
QP5691-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15957039
|
enQuireBio™
QP5691-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001672.1 | |
ATP2A2 Protein | |
Not determined. | |
Cytoplasmic Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
488 | |
Research Use Only | |
ATP2A2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VITTCLALGT RRMAKKNAIV RSLPSVETLG CTSVICSDKT GTLTTNQMSV CRMFILDRVE GDTCSLNEFT ITGSTYAPIG EVHKDDKPVN CHQYDGLVEL ATICALCNDS ALDYNEAKGV YEKVGEATET ALTCLVEKMN VFDTELKGLS KIERANACNS VIKQLMKKEF TLEFSRDRKS MSVYCTPNKP SRTSMSKMFV KGAPEGVIDR CTHIRVGSTK VPMTSGVKQK IMSVIREWGS GSDTLRCLAL ATHDNPLRRE EMHLEDSANF IKYETNLTFV GCVGMLDPPR IEVASSVKLC RQAGIRVIMI TGDNKGTAVA ICRRIGIFGQ DEDVTSKAFT GREFDELNPS AQRDACLNAR CFARVEPSHK SKIVEFLQSF DEITAMTGDG VNDAPALKKA EIGIAMGSGT AVAKTASEMV LADDNFSTIV AAVEEGRAIY NNM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |