Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP synthase subunit alpha, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATP synthase subunit alpha, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5693-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937059
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001001935.1
ATP synthase subunit alpha, mitochondrial Protein
Research Use Only
ATP5A1
Recombinant Protein
E. coli
QKTGTAEMSS ILEERILGAD TSVDLEETGR VLSIGDGIAR VHGLRNVQAE EMVEFSSGLK GMSLNLEPDN VGVVVFGNDK LIKEGDIVKR TGAIVDVPVG EELLGRVVDA LGNAIDGKGP IGSKTRRRVG LKAPGIIPRI SVREPMQTGI KAVDSLVPIG RGQRELIIGD RQTGKTSIAI DTIINQKRFN DGSDEKKKLY CIYVAIGQKR STVAQLVKRL TDADAMKYTI VVSATASDAA PLQYLAPYSG CSMGEYFRDN GKHALIIYDD LSKMS-QAVA YRQMSLLLRR PPGREAYPGD VFYLHSRLLE RAAKMNDAFG GGSLTALPVI ETQAGDVSAY IPTNVISITD GQIFLETELF YKGIRPAINV GLSVSRVGSA AQTRAMKQVA GTMKLELAQY REVAAFAQFG SDLDAATQQL LSRGVRLTEL LKQGQYSPMA IEEQVAVIYA GVRGYLDKLE PSKITKFENA FLSHVVSQHQ ALLGTIRADG KISEQSDAKL KEIVTNFLAG FEA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
498
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol