Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP-dependent RNA helicase DDX19A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATP-dependent RNA helicase DDX19A, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001307451.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 55308 |
Nombre | ATP-dependent RNA helicase DDX19A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16023391
|
enQuireBio™
QP8225-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16043391
|
enQuireBio™
QP8225-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16033391
|
enQuireBio™
QP8225-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053391
|
enQuireBio™
QP8225-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16063391
|
enQuireBio™
QP8225-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16073391
|
enQuireBio™
QP8225-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001307451.1 | |
ATP-dependent RNA helicase DDX19A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
55308 | |
Research Use Only | |
DDX19A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MATDSWALAV DEQEAAVKSM TNLQIKEEKV KADTNGIIKT STTAEKTDEE EKEDRAAQSL LNKLIRSNLV DNTNQVEVLQ RDPNSPLYSV KSFEELRLKP QLLQGVYAMG FNRPSKIQEN ALPMMLAEPP QNLIAQSQSG TGKTAAFVLA MLSRVEPSDR YPQCLCLSPT YELALQTGKV IEQMGKFYPE LKLAYAVRGN KLERGQKISE QIVIGTPGTV LDWCSKLKFI DPKKIKVFVL DEADVMIATQ GHQDQSIRIQ RMLPRNCQML LFSATFEDSV WKFAQKVVPD PNVIKLKREE ETLDTIKQYY VLCSSRDEKF QALCNLYGAI TIAQAMIFCH TRKTASWLAA ELSKEGHQVA LLSGEMMVEQ RAAVIERFRE GKEKVLVTTN VCARGIDVEQ VSVVINFDLP VDKDGNPDNE TYLHRIGRTG RFGKRGLAVN MVDSKHSMNI LNRIQEHFNK KIERLDTDDL DEIEKIAN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |