Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP-dependent RNA helicase DDX19A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATP-dependent RNA helicase DDX19A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8225-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16063391
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001307451.1
ATP-dependent RNA helicase DDX19A Protein
Research Use Only
DDX19A
Recombinant Protein
E. coli
MATDSWALAV DEQEAAVKSM TNLQIKEEKV KADTNGIIKT STTAEKTDEE EKEDRAAQSL LNKLIRSNLV DNTNQVEVLQ RDPNSPLYSV KSFEELRLKP QLLQGVYAMG FNRPSKIQEN ALPMMLAEPP QNLIAQSQSG TGKTAAFVLA MLSRVEPSDR YPQCLCLSPT YELALQTGKV IEQMGKFYPE LKLAYAVRGN KLERGQKISE QIVIGTPGTV LDWCSKLKFI DPKKIKVFVL DEADVMIATQ GHQDQSIRIQ RMLPRNCQML LFSATFEDSV WKFAQKVVPD PNVIKLKREE ETLDTIKQYY VLCSSRDEKF QALCNLYGAI TIAQAMIFCH TRKTASWLAA ELSKEGHQVA LLSGEMMVEQ RAAVIERFRE GKEKVLVTTN VCARGIDVEQ VSVVINFDLP VDKDGNPDNE TYLHRIGRTG RFGKRGLAVN MVDSKHSMNI LNRIQEHFNK KIERLDTDDL DEIEKIAN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55308
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol