Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP-dependent RNA helicase A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATP-dependent RNA helicase A, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001348.2
ID de gen (Entrez) 1660
Nombre ATP-dependent RNA helicase A Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16029110
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7512-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16049110
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7512-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16039110
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7512-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16059110
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7512-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16069110
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7512-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16079110
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7512-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001348.2
ATP-dependent RNA helicase A Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
1660
Research Use Only
DHX9
Recombinant Protein
E. coli
NQVGVVPWSP PQSNWNPWTS SNIDEGPLAF ATPEQISMDL KNELMYQLEQ DHDLQAILQE RELLPVKKFE SEILEAISQN SVVIIRGATG CGKTTQVPQF ILDDFIQNDR AAECNIVVTQ PRRISAVSVA ERVAFERGEE PGKSCGYSVR FESILPRPHA SIMFCTVGVL LRKLEAGIRG ISHVIVDEIH ERDINTDFLL VVLRDVVQAY PEVRIVLMSA TIDTSMFCEY FFNCPIIEVY GRTYPVQEYF LEDCIQMTHF VPPPKDKKKK DKDDDGGEDD DANCNLICGD EYGPETRLSM SQLNEKETPF ELIEALLKYI ETLNVPGAVL VFLPGWNLIY TMQKHLEMNP HFGSHRYQIL PLHSQIPREE QRKVFDPVPV GVTKVILSTN IAETSITIND VVYVIDSCKQ KVKLFTAHNN MTNYATVWAS KTNLEQRKGR AGRVRPGFCF HLCSRARFER LETHMTPEMF RTPLHEIALS IKLLRLGGIG QFLAKAIEPP PLDAVIEAEH TLRELD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.