Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP-dependent RNA helicase A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATP-dependent RNA helicase A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7512-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059110
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001348.2
ATP-dependent RNA helicase A Protein
Research Use Only
DHX9
Recombinant Protein
E. coli
NQVGVVPWSP PQSNWNPWTS SNIDEGPLAF ATPEQISMDL KNELMYQLEQ DHDLQAILQE RELLPVKKFE SEILEAISQN SVVIIRGATG CGKTTQVPQF ILDDFIQNDR AAECNIVVTQ PRRISAVSVA ERVAFERGEE PGKSCGYSVR FESILPRPHA SIMFCTVGVL LRKLEAGIRG ISHVIVDEIH ERDINTDFLL VVLRDVVQAY PEVRIVLMSA TIDTSMFCEY FFNCPIIEVY GRTYPVQEYF LEDCIQMTHF VPPPKDKKKK DKDDDGGEDD DANCNLICGD EYGPETRLSM SQLNEKETPF ELIEALLKYI ETLNVPGAVL VFLPGWNLIY TMQKHLEMNP HFGSHRYQIL PLHSQIPREE QRKVFDPVPV GVTKVILSTN IAETSITIND VVYVIDSCKQ KVKLFTAHNN MTNYATVWAS KTNLEQRKGR AGRVRPGFCF HLCSRARFER LETHMTPEMF RTPLHEIALS IKLLRLGGIG QFLAKAIEPP PLDAVIEAEH TLRELD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1660
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol