missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ATG14 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATG14, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00€ - 2385.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_055739.2
ID de gen (Entrez) 22863
Nombre ATG14 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16000531
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7740-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16020531
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7740-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16010531
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7740-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16030531
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7740-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16040531
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7740-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16050531
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7740-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_055739.2
ATG14 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
22863
Research Use Only
ATG14
Recombinant Protein
E. coli
MASPSGKGAR ALEAPGCGPR PLARDLVDSV DDAEGLYVAV ERCPLCNTTR RRLTCAKCVQ SGDFVYFDGR DRERFIDKKE RLSRLKSKQE EFQKEVLKAM EGKWITDQLR WKIMSCKMRI EQLKQTICKG NEEMEKNSEG LLKTKEKNQK LYSRAQRHQE KKEKIQRHNR KLGDLVEKKT IDLRSHYERL ANLRRSHILE LTSVIFPIEE VKTGVRDPAD VSSESDSAMT SSTVSKLAEA RRTTYLSGRW VCDDHNGDTS ISITGPWISL PNNGDYSAYY SWVEEKKTTQ GPDMEQSNPA YTISAALCYA TQLVNILSHI LDVNLPKKLC NSEFCGENLS KQKFTRAVKK LNANILYLCF SQHVNLDQLQ PLHTLRNLMY LVSPSSEHLG RSGPFEVRAD LEESMEFVDP GVAGESDESG DERVSDEETD LGTDWENLPS PRFCDIPSQS VEVSQSQSTQ ASPPIASSSA GGMISSAAAS VTSWFKAYTG HR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications