Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATG14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATG14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7740-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16050531
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_055739.2
ATG14 Protein
Research Use Only
ATG14
Recombinant Protein
E. coli
MASPSGKGAR ALEAPGCGPR PLARDLVDSV DDAEGLYVAV ERCPLCNTTR RRLTCAKCVQ SGDFVYFDGR DRERFIDKKE RLSRLKSKQE EFQKEVLKAM EGKWITDQLR WKIMSCKMRI EQLKQTICKG NEEMEKNSEG LLKTKEKNQK LYSRAQRHQE KKEKIQRHNR KLGDLVEKKT IDLRSHYERL ANLRRSHILE LTSVIFPIEE VKTGVRDPAD VSSESDSAMT SSTVSKLAEA RRTTYLSGRW VCDDHNGDTS ISITGPWISL PNNGDYSAYY SWVEEKKTTQ GPDMEQSNPA YTISAALCYA TQLVNILSHI LDVNLPKKLC NSEFCGENLS KQKFTRAVKK LNANILYLCF SQHVNLDQLQ PLHTLRNLMY LVSPSSEHLG RSGPFEVRAD LEESMEFVDP GVAGESDESG DERVSDEETD LGTDWENLPS PRFCDIPSQS VEVSQSQSTQ ASPPIASSSA GGMISSAAAS VTSWFKAYTG HR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
22863
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol