Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATF2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5688-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937019
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001243019.1
ATF2 Protein
Research Use Only
ATF2
Recombinant Protein
E. coli
MKFKLHVNSA RQYKDLWNMS DDKPFLCTAP GCGQRFTNED HLAVHKHKHE MTLKFGPARN DSVIVADQTP TPTRFLKNCE EVGLFNELAS PFENEFKKAS EDDIKKMPLD LSPLATPIIR SKIEEPSVVE TTHQDSPLPH PESTTSDEKE VPLAQTAQPT SAIVRPASLQ VPNVLLTSSD SSVIIQQAVP SPTSSTVITQ APSSNRPIVP VPGPFPLLLH LPNGQTMPVA IPASITSSNV HVPAAVPLVR PVTMVPSVPG IPGPSSPQPV QSEAKMRLKA ALTQQHPPVT NGDTVKGHGS GLVRTQSEES RPQSLQQPAT STTETPASPA HTTPQTQSTS GRRRRAANED PDEKRRKFLE RNRAAASRCR QKRKVWVQSL EKKAEDLSSL NGQLQSEVTL LRNEVAQLKQ LLLAHKDCPV TAMQKKSGYH TADKDDSSED ISVPSSPHTE AIQHSSVSTS NGVSSTSKAE AVATSVLTQM ADQSTEPALS QIVMAPSSQS QPSGS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1386
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol