Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Astrocytic phosphoprotein PEA-15 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Astrocytic phosphoprotein PEA-15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7581-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059540
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001284505.1
Astrocytic phosphoprotein PEA-15 Protein
Research Use Only
PEA15
Recombinant Protein
E. coli
MAEYGTLLQD LTNNITLEDL EQLKSACKED IPSEKSEEIT TGSAWFSFLE SHNKLDKDNL SYIEHIFEIS RRPDLLTMVV DYRTRVLKIS EEDELDTKLT RIPSAKKYKD IIRQPSEEEI IKLAPPPKKA
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
8682
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol