Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Asporin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Asporin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5687-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917019
  • 391.00€ / 50 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_001180264.1
Asporin Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
54829
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ASPN
Recombinant Protein
E. coli
DMEDTDDDDD DDDDDDDDDE DNSLFPTREP RSHFFPFDLF PMCPFGCQCY SRVVHCSDLG LTSVPTNIPF DTRMLDLQNN KIKEIKENDF KGLTSLYGLI LNNNKLTKIH PKAFLTTKKL RRLYLSHNQL SEIPLNLPKS LAELRIHENK VKKIQKDTFK GMNALHVLEM SANPLDNNGI EPGAFEGVTV FHIRIAEAKL TSVPKGLPPT LLELHLDYNK ISTVELEDFK RYKELQRLGL GNNKITDIEN GSLANIPRVR EIHLENNKLK KIPSGLPELK YLQIIFLHSN SIARVGVNDF CPTVPKMKKS LYSAISLFNN PVKYWEMQPA TFRCVLSRMS VQLGNFGM
Videos