Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Aspartyl / asparaginyl beta-hydroxylase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Aspartyl/asparaginyl beta-hydroxylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001158222.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 444 |
Nombre | Aspartyl / asparaginyl beta-hydroxylase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15907009
|
enQuireBio™
QP5686-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927009
|
enQuireBio™
QP5686-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15917009
|
enQuireBio™
QP5686-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15937009
|
enQuireBio™
QP5686-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15947009
|
enQuireBio™
QP5686-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15957009
|
enQuireBio™
QP5686-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001158222.1 | |
Aspartyl / asparaginyl beta-hydroxylase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 6 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
444 | |
Research Use Only | |
ASPH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
FDLVDYEEVL GKLGIYDADG DGDFDVDDAK VLLGLKERST SEPAVPPEEA EPHTEPEEQV PVEAEPQNIE DEAKEQIQSL LHEMVHAEHE TEHSYHVEET VSQDCNQDME EMMSEQENPD SSEPVVEDER LHHDTDDVTY QVYEEQAVYE PLENEGIEIT EVTAPPEDNP VEDSQVIVEE VSIFPVEEQQ EVPPDT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |