Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Aspartyl / asparaginyl beta-hydroxylase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Aspartyl/asparaginyl beta-hydroxylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5686-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917009
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001158222.1
Aspartyl / asparaginyl beta-hydroxylase Protein
Research Use Only
ASPH
Recombinant Protein
E. coli
FDLVDYEEVL GKLGIYDADG DGDFDVDDAK VLLGLKERST SEPAVPPEEA EPHTEPEEQV PVEAEPQNIE DEAKEQIQSL LHEMVHAEHE TEHSYHVEET VSQDCNQDME EMMSEQENPD SSEPVVEDER LHHDTDDVTY QVYEEQAVYE PLENEGIEIT EVTAPPEDNP VEDSQVIVEE VSIFPVEEQQ EVPPDT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
444
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 6
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol