missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Aspartyl aminopeptidase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Aspartyl aminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001306049.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 23549 |
Nombre | Aspartyl aminopeptidase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15988819
|
enQuireBio™
QP5940-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15908829
|
enQuireBio™
QP5940-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15998819
|
enQuireBio™
QP5940-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15918829
|
enQuireBio™
QP5940-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15928829
|
enQuireBio™
QP5940-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15938829
|
enQuireBio™
QP5940-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001306049.1 | |
Aspartyl aminopeptidase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
23549 | |
Research Use Only | |
DNPEP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQVAMNGKAR KEAVQTAAKE LLKFVNRSPS PFHAVAECRN RLLQAGFSEL KETEKWNIKP ESKYFMTRNS STIIAFAVGG QYVPGNGFSL IGAHTDSPCL RVKRRSRRSQ VGFQQVGVET YGGGIWSTWF DRDLTLAGRV IVKCPTSGRL EQQLVHVERP ILRIPHLAIH LQRNINENFG PNTEMHLVPI LATAIQEELE KGTPEPGPLN AVDERHHSVL MSLLCAHLGL SPKDIVEMEL CLADTQPAVL GGAYDEFIFA PRLDNLHSCF CALQALIDSC AGPGSLATEP HVRMVTLYDN EEVGSESAQG AQSLLTELVL RRISASCQHP TAFEEAIPKS FMISADMAHA VHPNYLDKHE ENHRPLFHKG PVIKVNSKQR YASNAVSEAL IREVANKVKV PLQDLMVRND TPCGTTIGPI LASRLGLRVL DLGSPQLAMH SIREMACTTG VLQTLTLFKG FFELFPSLSH NLLVD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |